1-Fluor-4-nitrobenzol ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Fluornitrobenzol

A11057.36 A11057.0E A11057.22
A11057.36EA 188 EUR
A11057.36 A11057.0E A11057.22
1-Fluor-4-nitrobenzol ≥99%
1-Fluor-4-nitrobenzol

Purity: 99% CAS No.: 350-46-9 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5315 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 606923 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007282

Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141.1 g/mol
Siedepunkt: 204…206 °C
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1.330
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007282
CAS-Nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR