Mercaptoethanol
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercaptoethanol
A1108.0100
A1108.0100EA 33.3 EUR
A1108.0100
Mercaptoethanol
Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 157
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004890
CAS-Nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM