1,4-Cyclohexandion ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A11100.14
A11100.22
A11100.36
A11100.14EA
62.5
EUR
A11100.14
A11100.22
A11100.36
1,4-Cyclohexandion ≥98%
1,4-Cyclohexandion
Purity: 98%
CAS No.: 637-88-7
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 77-78°
Boiling Point: 132°/20mm
Beilstein Reference: 774152
MDL No.: MFCD00001606
Formel:
C₆H₈O₂ Molecular Weight: 112.13 g/mol Siedepunkt: 132 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 77…78 °C Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 132 °C (269 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001606 CAS-Nummer: 637-88-7 EINECS: 211-306-0 |