Phthalimid Kaliumsalz ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Kaliumphthalsäureimid, 1,2-Benzoldicarbonsäureimid Kaliumsalz, Phthalsäureimid Kaliumsalz, N-Kaliumphthalimid, Kaliumphthalsäureimid, Kaliumphthalimid
A11134.0E
A11134.22
A11134.36
A11134.0EEA
365
EUR
A11134.0E
A11134.22
A11134.36
Phthalimid Kaliumsalz ≥98%
Phthalimid Kaliumsalz
Purity: 98+%
CAS No.: 1074-82-4
Molecular Formula: C8H4KNO2
Formula Weight: 185.23
Melting Point:
Formel:
C₈H₄KNO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1,63 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005887 CAS-Nummer: 1074-82-4 EINECS: 214-046-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...