α-Brom-3-iodtoluol 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A11140.06 A11140.14 A11140.22 AB110568.0005
A11140.06EA 98.5 EUR
A11140.06 A11140.14 A11140.22 ABCRAB110568.0005
α-Brom-3-iodtoluol 96%
α-Brom-3-iodtoluol

Purity: 96% CAS No.: 49617-83-6 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Boiling Point: 106°/1mm Beilstein Reference: 742268 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00019016

Formel: C₇H₆BrI
Siedepunkt: 106 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019016
CAS-Nummer: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR