L(-)-Tyrosin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11141.0B
A11141.18
A11141.22
A11141.30
A11141.0BEA
294
EUR
A11141.0B
A11141.18
A11141.22
A11141.30
L(-)-Tyrosin ≥99%
L(-)-Tyrosin
Purity: 99%
CAS No.: 60-18-4
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.46
Appearance: White
Melting Point:
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1,46 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002606 CAS-Nummer: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 14,9839 |