1-Octen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11146.0F A11146.AP
A11146.0FEA 113 EUR
A11146.0F A11146.AP
1-Octen ≥97%
1-Octen
Purity: 97+% CAS No.: 111-66-0 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: 21°(70°F) Refractive Index: 1.4090 Odour: Petroleum-like Melting Point: -102° Boiling Point: 122-123° Beilstein Reference: 1734497 Merck Reference: 14,1764 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009548
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 122…123 °C
Schmelzpunkt: –102 °C
Dichte: 0,715
Flammpunkt: 21 °C (70 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009548
CAS-Nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1764