Benzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11173.0E A11173.22 A11173.36
A11173.0EEA 180 EUR
A11173.0E A11173.22 A11173.36
Benzonitril ≥99%
Benzonitril
Purity: 99% CAS No.: 100-47-0 Molecular Formula: C7H5N Formula Weight: 103.12 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5285 Melting Point: -13° Boiling Point: 191-193° Beilstein Reference: 506893 Merck Reference: 14,1097 UN No.: 2224 MDL No.: MFCD00001770
Formel: C₇H₅N
Siedepunkt: 191…193 °C
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,007
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001770
CAS-Nummer: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,1097