Natriumdodecylsulfat (SDS), (max. 1,5% H₂O) 99% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Na
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Beilstein Reference: 3599286
Merck Reference: 14,8636
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00036175
Denatures and solubilizes proteins for electrophoresis
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Schmelzpunkt: ∼206 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,8636 |