Platin 5% auf Kohlenstoff, trocken

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A11186.06 A11186.14 A11186.03
A11186.06EA 118 EUR
A11186.06 A11186.14 A11186.03
Platin 5% auf Kohlenstoff, trocken
Platinum

CAS No.: 7440-06-4 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179

Formel: Pt
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR