Phosphonsäure (Phosphorige Säure) ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Phosphonic acid

A11189.0B A11189.0I A11189.30
A11189.0BEA 105 EUR
A11189.0B A11189.0I A11189.30
Phosphonsäure (Phosphorige Säure) ≥98%
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)

Purity: 98+% CAS No.: 13598-36-2 Molecular Formula: H3PO3 Formula Weight: 82.00 Odour: Odourless Melting Point: 74° Boiling Point: 200° dec. Merck Reference: 14,7346 UN No.: 2834 MDL No.: MFCD00137258

Formel: H₃O₃P
Siedepunkt: 200 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 74 °C
Dichte: 1,651
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137258
CAS-Nummer: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
UN: 2834
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7346

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR