Ammoniumeisen(III)citrat, rotbraun
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
A11199.30EA 27.2 EUR
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
Ammoniumeisen(III)citrat, rotbraun
Ammoniumeisen(III)citrat
CAS No.: 1185-57-5 Odour: Weak Merck Reference: 14,4017 MDL No.: MFCD00013099
Formel: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013099
CAS-Nummer: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Merck Index: 14,4017