Paracetamol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4'-Hydroxyacetanilid, 4-Acetamidophenol, Acetaminophen, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Paracetamolum, APAP, Ethansäure(4-hydroxyphenyl)amid, N-Acetyl-4-aminophenol

A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
A11240.0BEA 108 EUR
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
Paracetamol ≥98%
Paracetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Dichte: 1,293
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002328
CAS-Nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 14,47

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (HPLC) 97.5%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR