Natriumperchlorat Monohydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A11243.0B
A11243.0I
A11243.30
A11243.C4
A11243.0BEA
141
EUR
A11243.0B
A11243.0I
A11243.30
A11243.C4
Natriumperchlorat Monohydrat ≥97%
Natriumperchlorat Monohydrat
Purity: 97+%
CAS No.: 7791-07-3
Molecular Formula: NaClO4.H2O
Formula Weight: 140.48 (122.46anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 130° dec.
UN No.: 1502
MDL No.: MFCD00149164
Formel:
NaClO₄·H₂O Dichte: 2,02 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149164 CAS-Nummer: 7791-07-3 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8653 |