α,2-Dibromtoluol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Brombenzylbromid

A11285.09 A11285.18 A11285.30
A11285.09EA 50.4 EUR
A11285.09 A11285.18 A11285.30
α,2-Dibromtoluol ≥98%
α,2-Dibromtoluol

Purity: 98% CAS No.: 3433-80-5 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 127-129°/19mm Beilstein Reference: 971015 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000173

Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 127…129 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000173
CAS-Nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 1759
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR