1,1-Diphenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11289.14
A11289.22
A11289.06
A11289.14EA
109
EUR
A11289.14
A11289.22
A11289.06
1,1-Diphenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
1,1-Diphenylhydrazin Hydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 530-47-2
Molecular Formula: C12H12N2.HCl
Formula Weight: 220.70
Odour: Odourless
Melting Point: ca 163° dec.
Beilstein Reference: 3569340
Merck Reference: 14,3325
MDL No.: MFCD00012950
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₂ Schmelzpunkt: ∼ 163 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012950 CAS-Nummer: 530-47-2 EINECS: 208-481-0 Merck Index: 14,3325 |