(±)-2-Methylcapronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Methylhexansäure
A11290.06
A11290.06EA 38.2 EUR
A11290.06
(±)-2-Methylcapronsäure ≥98%
(±)-2-Methylcapronsäure
Purity: 98% CAS No.: 4536-23-6 Molecular Formula: C7H14O2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.4205 Odour: Rancid Boiling Point: 209-210° Beilstein Reference: 1721227 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002674
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 209…210 °C
Dichte: 0,916
Flammpunkt: 105 °C (221 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002674
CAS-Nummer: 4536-23-6
EINECS: 224-883-9
UN: 3265
ADR: 8,III