Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat
A11316.0E A11316.36 A11316.22
A11316.0EEA 103 EUR
A11316.0E A11316.36 A11316.22
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat ≥99%
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 13472-35-0 Molecular Formula: H2NaO4P.2H2O Formula Weight: 156.01 (119.98anhy) Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00149209
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Siedepunkt: ∼650 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 1,910
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 14,8660