3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)metaborsäure, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolboronsäure, Dihydroxy(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)boran
A11373.03 A11373.06 A11373.14
A11373.03EA 32.8 EUR
A11373.03 A11373.06 A11373.14
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 97+% CAS No.: 73852-19-4 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 Melting Point: 219-224° Beilstein Reference: 7379990
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Schmelzpunkt: 219…224 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051850
CAS-Nummer: 73852-19-4