2-Oxoglutarsäure
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: 2-Ketoglutarsäure, α-Ketoglutarsäure
A1138.0250
A1138.0250EA 420 EUR
A1138.0250
2-Oxoglutarsäure
2-Oxoglutarsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Molecular Weight: 146,1 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004165
CAS-Nummer: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320