3-Chlorbenzamid 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chlorbenzoesäureamid
A11389.09
A11389.09EA
47.8
EUR
A11389.09
3-Chlorbenzamid 98
3-Chlorbenzamid
Purity: 98+%
CAS No.: 618-48-4
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 133-136°
Beilstein Reference: 1859940
Formel:
C₇H₆ClNO Molecular Weight: 155.58 g/mol Schmelzpunkt: 133…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014799 CAS-Nummer: 618-48-4 EINECS: 210-554-7 |