3-Amino-2-cyclohexen-1-on, (max. 5% H₂O) 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11474.06 A11474.14
A11474.06EA 22.3 EUR
A11474.06 A11474.14
3-Amino-2-cyclohexen-1-on, (max. 5% H₂O) 98% (Trockengewicht)
3-Amino-2-cyclohexen-1-on
Purity: 98% CAS No.: 5220-49-5 Molecular Formula: C6H9NO Formula Weight: 111.15 Melting Point: 128-133°(dried) Beilstein Reference: 471354
Formel: C₆H₉NO
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013783
CAS-Nummer: 5220-49-5
EINECS: 226-014-9