1-Chlorbutan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butylchlorid
A11494.0F
A11494.AP
A11494.0FEA
88.1
EUR
A11494.0F
A11494.AP
1-Chlorbutan ≥99%
1-Chlorbutan
Formel:
CH₃(CH₂)₃Cl Molecular Weight: 92.57 g/mol Siedepunkt: 77…78 °C Schmelzpunkt: –123 °C Dichte: 0.886 Flammpunkt: –12 °C (10 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001009 CAS-Nummer: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 UN: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 13,01559 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...