Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
A1152.0025
A1152.0025EA 33.8 EUR
A1152.0025
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6