Phenol equilibriert ≥89-90% stabilisiert
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit 8-Hydroxychinolin
A1153.0500
A1153.0500EA 129 EUR
A1153.0500
Phenol equilibriert ≥89-90% stabilisiert
Phenol equilibriert
Formel: C₆H₅OH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II