Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
A11534.06 A11534.14
A11534.06EA 40.2 EUR
A11534.06 A11534.14
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat 98%
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Purity: 98% CAS No.: 31037-02-2 Molecular Formula: C7H11N3O2 Formula Weight: 169.18 Melting Point: 97-102° Beilstein Reference: 131200
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Schmelzpunkt: 97…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051652
CAS-Nummer: 31037-02-2