α-Chlor-2-fluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Chlormethyl)-2-fluorbenzol, 2-Fluorbenzylchlorid, α-Chlor-o-fluortoluol
A11566.14
A11566.22
A11566.14EA
48.2
EUR
A11566.14
A11566.22
α-Chlor-2-fluortoluol ≥98%
α-Chlor-2-fluortoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 345-35-7
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5154
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 471699
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000892
Formel:
C₇H₆ClF Molecular Weight: 144.58 g/mol Siedepunkt: 175 °C Dichte: 1.216 Flammpunkt: 57 °C (134 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000892 CAS-Nummer: 345-35-7 EINECS: 206-460-0 UN: 2920 ADR: 8 II |