Phenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylsenföl, Isothiocyansäurephenylester
A11596.06 A11596.22 A11596.36
A11596.06EA 29 EUR
A11596.06 A11596.22 A11596.36
Phenylisothiocyanat ≥97%
Phenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 103-72-0 Molecular Formula: C7H5NS Formula Weight: 135.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.6500 Odour: Pungent Melting Point: -21° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 471392 Merck Reference: 14,7297 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00004798
Formel: C₇H₅NS
Siedepunkt: 220…221 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,131
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004798
CAS-Nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7297