Triphenylsilan ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A11605.18 A11605.09
A11605.18EA 148 EUR
A11605.18 A11605.09
Triphenylsilan ≥99%
Triphenylsilane

Purity: 99% CAS No.: 789-25-3 Molecular Formula: (C6H5)3SiH Formula Weight: 260.41 Flash Point: 76°(169°F) Melting Point: 42-44° Boiling Point: 159-163°/3mm Beilstein Reference: 978182 MDL No.: MFCD00003003

Formel: C₁₈H₁₆Si
Siedepunkt: 159…163 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Dichte: 1,152 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C (169 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003003
CAS-Nummer: 789-25-3
EINECS: 212-333-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR