Triphenylsilan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11605.18
A11605.09
A11605.18EA
148
EUR
A11605.18
A11605.09
Triphenylsilan ≥99%
Triphenylsilane
Purity: 99%
CAS No.: 789-25-3
Molecular Formula: (C6H5)3SiH
Formula Weight: 260.41
Flash Point: 76°(169°F)
Melting Point: 42-44°
Boiling Point: 159-163°/3mm
Beilstein Reference: 978182
MDL No.: MFCD00003003
Formel:
C₁₈H₁₆Si Siedepunkt: 159…163 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 42…44 °C Dichte: 1,152 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 76 °C (169 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003003 CAS-Nummer: 789-25-3 EINECS: 212-333-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...