2-Fluorpyridin ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A11627.09 A11627.14 A11627.22 A11627.30
A11627.09EA 43 EUR
A11627.09 A11627.14 A11627.22 A11627.30
2-Fluorpyridin ≥99%
2-Fluoropyridine

Purity: 99% CAS No.: 372-48-5 Molecular Formula: C5H4FN Formula Weight: 97.09 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4670 Boiling Point: 124-126° Beilstein Reference: 1515 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006224

Formel: C₅H₄FN
Siedepunkt: 124…126 °C
Dichte: 1,129
Flammpunkt: 24 °C (75 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006224
CAS-Nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR