di-Natriumoxalat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11648.0E
A11648.22
A11648.36
A11648.0EEA
299
EUR
A11648.0E
A11648.22
A11648.36
di-Natriumoxalat ≥99%
di-Natriumoxalat
Purity: 99%
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 250-270° dec.
Beilstein Reference: 3631622
Merck Reference: 14,8650
MDL No.: MFCD00012465
Formel:
Na₂C₂O₄ Dichte: 2,340 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012465 CAS-Nummer: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 14,8650 |