Caprinaldehyd 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Decanal, Decylaldehyd
A11656.AE
A11656.AP
A11656.AEEA
30.4
EUR
A11656.AE
A11656.AP
Caprinaldehyd 96%
Caprinaldehyd
Purity: 96%
CAS No.: 112-31-2
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4280
Melting Point: -5°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1362530
MDL No.: MFCD00007031
Formel:
C₁₀H₂₀O Molecular Weight: 156.27 g/mol Siedepunkt: 207…209 °C Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 0.828 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007031 CAS-Nummer: 112-31-2 EINECS: 203-957-4 |