2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A11687.22 A11687.36
A11687.22EA 46.3 EUR
A11687.22 A11687.36
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 98% CAS No.: 696-59-3 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4180 Melting Point: -45° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 104261 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00005359

Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 145…147 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,020
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005359
CAS-Nummer: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 3271
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR