Acetylcholiniodid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Acetoxyethyl)trimethylammoniumiodid, Acetylcholiniumiodid
A11694.14
A11694.14EA
75.5
EUR
A11694.14
Acetylcholiniodid ≥98%
Acetylcholiniodid
Purity: 98%
CAS No.: 2260-50-6
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2N(CH3)3I
Formula Weight: 273.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 161-165°
Beilstein Reference: 3571339
MDL No.: MFCD00011815
Formel:
H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I Molecular Weight: 273,11 g/mol Schmelzpunkt: 161…165 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011815 CAS-Nummer: 2260-50-6 EINECS: 218-862-3 |