3'-Fluoracetophenon ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: m-Fluoracetophenon

A11733.06 A11733.14 A11733.22
A11733.06EA 57 EUR
A11733.06 A11733.14 A11733.22
3'-Fluoracetophenon ≥98%
3'-Fluoracetophenon

Purity: 98+% CAS No.: 455-36-7 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5090 Melting Point: -3° Boiling Point: 80-81°/9mm Beilstein Reference: 907041 MDL No.: MFCD00000338

Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1.130
Flammpunkt: 80 °C (176 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000338
CAS-Nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR