trans-2-Hydroxyzimtsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11740.14
A11740.22
A11740.14EA
76.5
EUR
A11740.14
A11740.22
trans-2-Hydroxyzimtsäure ≥98%
trans-2-Hydroxyzimtsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 614-60-8
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1100900
Formel:
C₉H₈O₃ Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004379 CAS-Nummer: 614-60-8 EINECS: 210-386-4 |