(4-Biphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Biphenylacetic acid
A11749.30
A11749.30EA 417 EUR
A11749.30
(4-Biphenyl)essigsäure ≥98%
(4-Biphenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 5728-52-9 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 1211592 Merck Reference: 14,3951 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004351
Formel: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 158…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004351
CAS-Nummer: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3951