Pyridiniumchlorochromat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11752.14 A11752.22 A11752.36 A11752.PG
A11752.14EA 23.4 EUR
A11752.14 A11752.22 A11752.36 A11752.PG
Pyridiniumchlorochromat ≥98%
Pyridinium chlorochromate
Purity: 98% CAS No.: 26299-14-9 Molecular Formula: C5H6ClCrNO3 Formula Weight: 215.56 Melting Point: ca 206° dec. Merck Reference: 14,7974 MDL No.: MFCD00013106
Formel: C₅H₆ClCrNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013106
CAS-Nummer: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7974