2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A11779.06
A11779.06EA
122
EUR
A11779.06
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid ≥98%
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 58457-24-2
Molecular Formula: C4HCl2NO4S2
Formula Weight: 262.09
Melting Point: 52-54°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00067978
Formel:
C₄HCl₂NO₄S₂ Schmelzpunkt: 52…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067978 CAS-Nummer: 58457-24-2 UN: 3261 ADR: 8,III |