2,6-Dibromtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11832.03 A11832.06
A11832.03EA 39.1 EUR
A11832.03 A11832.06
2,6-Dibromtoluol ≥98%
2,6-Dibromtoluol
Purity: 98+% CAS No.: 69321-60-4 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Refractive Index: 1.6060 Melting Point: 2-6° Boiling Point: 112-113°/7mm Beilstein Reference: 3235502 MDL No.: MFCD00013524
Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 112…113 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 2…6 °C
Dichte: 1,812
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013524
CAS-Nummer: 69321-60-4