4-Biphenylmethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
4-Phenylbenzylalkohol, 4-Hydroxymethylbiphenyl, Biphenyl-4-methanol, (Biphenyl-4-yl)methanol
A11876.09
A11876.18
A11876.30
A11876.09EA
53.6
EUR
A11876.09
A11876.18
A11876.30
4-Biphenylmethanol ≥98%
4-Biphenylmethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 3597-91-9
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 98-104°
Boiling Point: 184°/11mm
MDL No.: MFCD00004660
Formel:
C₁₃H₁₂O Siedepunkt: 184 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 98…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004660 CAS-Nummer: 3597-91-9 EINECS: 222-745-2 |