(±)-3-Butin-2-ol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A11881.09 A11881.06 A11881.14 A11881.22
A11881.09EA 54.9 EUR
A11881.09 A11881.06 A11881.14 A11881.22
(±)-3-Butin-2-ol ≥98%
(±)-3-Butin-2-ol

Purity: 98% CAS No.: 2028-63-9 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4260 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 635722 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00004541

Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 108…109 °C
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,894
Flammpunkt: 28 °C (82 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004541
CAS-Nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR