3-Brom-o-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-6-bromotoluene, 3-Bromo-2-methylaniline
A11884.14
A11884.14EA 201 EUR
A11884.14
3-Brom-o-toluidin ≥98%
3-Brom-o-toluidin
Purity: 98+% CAS No.: 55289-36-6 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6160 Boiling Point: 253-255° Beilstein Reference: 2354213 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00051579
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 253…255 °C
Dichte: 1,510
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051579
CAS-Nummer: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III