2'-Methoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A11929.14
A11929.22
AB117448.0025
A11929.14EA
45.7
EUR
A11929.14
A11929.22
ABCRAB117448.0025
2'-Methoxyacetophenon ≥98%
2'-Methoxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 579-74-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5393
Boiling Point: 119-120°/10mm
Beilstein Reference: 1100602
MDL No.: MFCD00008725
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 119…120 °C (10 mmHg) Dichte: 1,090 Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008725 CAS-Nummer: 579-74-8 EINECS: 209-446-2 |