2,6-Xylenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-3-xylol, 2-Hydroxy-m-xylol, sym.-o-Xylenol
A11947.0E A11947.36
A11947.0EEA 149 EUR
A11947.0E A11947.36
2,6-Xylenol ≥99%
2,6-Xylenol
Purity: 99% CAS No.: 576-26-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 78°(172°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1446677 Merck Reference: 14,10082 UN No.: 2261 MDL No.: MFCD00002240
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 203 °C
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Dichte: 1.15
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002240
CAS-Nummer: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215