Ethyl-5-bromvalerat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11952.22
A11952.14
A11952.36
A11952.22EA
173
EUR
A11952.22
A11952.14
A11952.36
Ethyl-5-bromvalerat ≥98%
Ethyl-5-bromvalerat
Purity: 98%
CAS No.: 14660-52-7
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 1752023
MDL No.: MFCD00000266
Formel:
BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃ Siedepunkt: 227 °C Dichte: 1,306 Flammpunkt: 103 °C (217 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000266 CAS-Nummer: 14660-52-7 EINECS: 238-705-2 |