Bis(trimethylsilyl)acetylen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11960.09 A11960.18 A11960.30
A11960.09EA 57.6 EUR
A11960.09 A11960.18 A11960.30
Bis(trimethylsilyl)acetylen ≥99%
Bis(trimethylsilyl)acetylen
Purity: 99% CAS No.: 14630-40-1 Molecular Formula: C8H18Si2 Formula Weight: 170.40 Flash Point: 2°(35°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: 20-24° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 906870 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008276
Formel: C₈H₁₈Si₂
Molecular Weight: 170.4 g/mol
Siedepunkt: 134…136 °C
Schmelzpunkt: 20…24 °C
Dichte: 0.770
Flammpunkt: 2 °C (35 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008276
CAS-Nummer: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
ADR: 3 III