2'-Bromacetophenon ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: o-Bromacetophenon

A11982.09 A11982.18 A11982.30
A11982.09EA 53 EUR
A11982.09 A11982.18 A11982.30
2'-Bromacetophenon ≥99%
2'-Bromacetophenon

Purity: 99% CAS No.: 2142-69-0 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5680 Boiling Point: 116-117°/12mm Beilstein Reference: 1931534 MDL No.: MFCD00000067

Formel: C₈H₇BrO
Siedepunkt: 116…117 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,476
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000067
CAS-Nummer: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR