4-Methyl-2-nitrophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Nitro-p-kresol, 1-Hydroxy-4-methyl-2-nitrobenzol, 4-Hydroxy-3-nitrotoluol
A12009.14 A12009.22 A12009.36
A12009.14EA 42.3 EUR
A12009.14 A12009.22 A12009.36
4-Methyl-2-nitrophenol ≥97%
4-Methyl-2-nitrophenol
Purity: 97% CAS No.: 119-33-5 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 125°/22mm Beilstein Reference: 1868022 MDL No.: MFCD00007120
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1.240
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007120
CAS-Nummer: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN: 2446
ADR: 6.1 III